Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azoture de sodium, 99+ %, pour la biochimie
L’azoture de sodium, numéro CAS 26628-22-8, est le sel de sodium de l’azoture d’hydrogène (acide hydrazoïque).Ce composé présente des activités antibactériennes et mutagènes.Il peut également inhiber la chaîne respiratoire mitochondriale.
30.80€ - 288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26628-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | N3Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 65.01 |
Clé InChI | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
CID PubChem | 33557 |
ChEBI | CHEBI:278547 |
Nom IUPAC | Azoture de sodium |
SMILES | [N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12695107
|
Thermo Scientific Chemicals
447810250 |
25 g |
30.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12605117
|
Thermo Scientific Chemicals
447811000 |
100 g |
87.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12615117
|
Thermo Scientific Chemicals
447815000 |
500 g |
288.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour le transfert d‘Azuration / DiazoIdentifiants chimiques
26628-22-8 | |
65.01 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
CHEBI:278547 | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
N3Na | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
33557 | |
Azoture de sodium |
Spécification
300.0°C | |
275.0°C | |
99% min. (Argentometry) | |
NaN3 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
Azoture de sodium | |
33557 | |
65.01 | |
Biochimie | |
1.85 |
Sodium azide | |
26628-22-8 | |
N3Na | |
15,8717 | |
Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] | |
65.01 | |
CHEBI:278547 | |
≥99% | |
Flacon en plastique | |
1.8500g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Rincer la bouche.
Porter des gants de protection /des vêtements de protection.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 247-852-1
- Sodium azide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
RUO – Research Use Only