Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azoture de sodium, 99+ %, pour la biochimie
Product Code. 12615117
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
L’azoture de sodium, numéro CAS 26628-22-8, est le sel de sodium de l’azoture d’hydrogène (acide hydrazoïque).Ce composé présente des activités antibactériennes et mutagènes.Il peut également inhiber la chaîne respiratoire mitochondriale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour le transfert d‘Azuration / Diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26628-22-8
Formule moléculaire N3Na
Poids moléculaire (g/mol) 65.01
Clé InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
CID PubChem 33557
ChEBI CHEBI:278547
Nom IUPAC azoture de sodium
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifications
Point d’ébullition 300.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium azide
Point de fusion 275.0°C
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire NaN3
Merck Index 15,8717
Informations sur la solubilité Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Poids de la formule 65.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.85
Densité 1.8500g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium azide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.