Learn More
Solution d’arsénite de sodium 0,05 M (0,1 N), solution étalon prête à l’emploi conforme aux normes NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
69.65€ - 98.10€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-46-5 |
---|---|
Formule moléculaire | AsNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.909 |
Numéro MDL | 3472 |
Clé InChI | PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c |
CID PubChem | 443495 |
ChEBI | CHEBI:29678 |
Nom IUPAC | oxoarsinite de sodium |
SMILES | [O-][As]=O.[Na+] |
Description
Identifiants chimiques
7784-46-5 | |
129.909 | |
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M | |
443495 | |
oxoarsinite de sodium |
AsNaO2 | |
3472 | |
sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c | |
CHEBI:29678 | |
[O-][As]=O.[Na+] |
Spécification
7784-46-5 | |
Liquide | |
3472 | |
PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M | |
oxoarsinite de sodium | |
443495 | |
Flacon en plastique PEHD |
Incolore | |
AsNaO2 | |
sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c | |
[O-][As]=O.[Na+] | |
129.909 | |
CHEBI:29678 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium arsenite solution 0.05M (0.1N)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.