Learn More
Solution d’arsénite de sodium 0,05 M (0,1 N), solution étalon prête à l’emploi conforme aux normes NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10172000
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Identifiants chimiques
CAS 7784-46-5
Formule moléculaire AsNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.909
Numéro MDL 3472
Clé InChI PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
CID PubChem 443495
ChEBI CHEBI:29678
Nom IUPAC oxoarsinite de sodium
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Spécification
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium arsenite solution 0.05M (0.1N)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.