Learn More
Acétylide de sodium, 18 % en poids de suspension dans xylène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
48.90€ - 283.92€
Identifiants chimiques
CAS | 1066-26-8, 1330-20-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2HNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 48.02 |
Numéro MDL | MFCD00008568 |
Clé InChI | SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide |
CID PubChem | 2733336 |
ChEBI | CHEBI:55387 |
Nom IUPAC | Sodium ; éthyne |
SMILES | C#[C-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10708888
|
Thermo Scientific Acros
430701000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | ||||||
10399407
|
Thermo Scientific Acros
430708000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1066-26-8, 1330-20-7 | |
48.02 | |
SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N | |
2733336 | |
Sodium ; éthyne |
C2HNa | |
MFCD00008568 | |
sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide | |
CHEBI:55387 | |
C#[C-].[Na+] |
Spécification
Sodium acetylide | |
Blanc à jaune | |
C2HNa | |
MFCD00008568 | |
sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide | |
SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N | |
Sodium ; éthyne | |
2733336 | |
48.02 | |
0.936 |
1066-26-8, 1330-20-7 | |
Solide à bas point de fusion ou poudre cristalline | |
HC≡CNa | |
25°C | |
Solubility in water: reacts | |
C#[C-].[Na+] | |
48.02 | |
CHEBI:55387 | |
17.0 to 22.0 wt% (Total base) | |
0.9360g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.
Rincez
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-908-9
- Sodium acetylide, 18 wt% slurry in xylene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO – Research Use Only