Learn More
Acétylide de sodium, 18 % en poids de suspension dans xylène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10399407
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-26-8, 1330-20-7
Formule moléculaire C2HNa
Poids moléculaire (g/mol) 48.02
Numéro MDL MFCD00008568
Clé InChI SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide
CID PubChem 2733336
ChEBI CHEBI:55387
Nom IUPAC Sodium ; éthyne
SMILES C#[C-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetylide
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Solide à bas point de fusion ou poudre cristalline
Quantité 800 mL
Formule linéaire HC≡CNa
Point d’éclair 25°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 48.02
Pourcentage de pureté 17.0 to 22.0 wt% (Total base)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.936
Densité 0.9360g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium acetylide, 18 wt% slurry in xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.