Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série M100
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série M100 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
15.60€ - 18.80€
Spécification
Quantité | 1Pack |
---|---|
Type | Densimètre de gravité spécifique |
Précision | 0,002 g/ml |
Incréments | 0,002 |
Certifications/Conformité | ISO 650, 916 |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12881438
|
Brannan™
10/945/0 |
1,10 à 1,20 g/ml |
18.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12841438
|
Brannan™
10/941/0 |
0,70 à 0,80 g/ml |
15.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12891438
|
Brannan™
10/946/0 |
1,20 à 1,30 g/ml |
15.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12801448
|
Brannan™
10/947/0 |
1,30 à 1,40 g/ml |
16.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12851438
|
Brannan™
10/942/0 |
0,80 à 0,90 g/ml |
15.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12861438
|
Brannan™
10/943/0 |
0,90 à 1,00 g/ml |
15.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F).Les densimètres à densité relative série M100 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
- Avec un tube protecteur en plastique
- Longueur de 250 mm
- Subdivision d’échelle 0,002
- Précision de densité relative à 0,002
- Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
- Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
1Pack | |
0,002 g/ml | |
ISO 650, 916 | |
Grenaille d’acier |
Densimètre de gravité spécifique | |
0,002 | |
250 mm | |
Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau |