Learn More
Brannan™ Densimètres à densité relative série M100
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série M100 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Marque: Brannan™ 10/945/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F).Les densimètres à densité relative série M100 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
- Avec un tube protecteur en plastique
- Longueur de 250 mm
- Subdivision d’échelle 0,002
- Précision de densité relative à 0,002
- Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
- Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
1Pack | |
0,002 g/ml | |
ISO 650, 916 | |
Grenaille d’acier | |
Densité relative d’un liquide donné avec celle de l’eau |
Densimètre de gravité spécifique | |
0,002 | |
250 mm | |
1,1 à 1,2 g/ml | |
1,10 à 1,20 g/ml |