Learn More
3M™ Combinaisons bleues jetables, gamme 4500
Pour applications non dangereuses. Les combinaisons jetables bleues, 4500 Series offrent une protection de catégorie I en PP.
58.80€ - 64.30€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13493676
|
3M™
7000089601 |
2XL | 73 à 76 in | 186 à 194 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
13403686
|
3M™
7000089599 |
L | 69 à 71 in | 174 à 181 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
13483676
|
3M™
7000089598 |
M | 66 à 69 in | 167 à 176 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
13413686
|
3M™
7000089600 |
XL | 70 à 74 in | 179 à 187 cm |
58.80€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13473676
|
3M™
7000089597 |
S | 64 à 67 po | 164 à 170 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
13423686
|
3M™
7000089602 |
3XL | 76 à 78 po | 194 à 200 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
13433686
|
3M™
7000089603 |
4XL | 78 à 81 in | 200 à 206 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
La combinaison CE simple catégorie 1 est conçue pour les travaux domestiques, les applications de nettoyage et de maintenance industrielles légères ou les environnements dans lesquels l’hygiène et la propreté sont essentielles.- Excellente solution économique permettant à l’utilisateur de rester propre et au sec
- Adaptée pour les applications non dangereuses
- Protection légère et respirante
- Tissu en polypropylène 45 gsm robuste et durable
- Rabat tempête sur la fermeture éclair
- Élastique au niveau de la capuche, des chevilles, aux poignets et à la taille
Spécification
Combinaison de protection | |
Polyéthylène | |
Oui | |
Élastique | |
2 parties | |
Surfilée | |
Catégorie I | |
Pour les travaux domestiques, les environnements ou les applications de nettoyage et de maintenance industrielles légères |
Unisexe | |
Bleu | |
Élastique | |
Élastique | |
Double rabat étanche | |
Non stérile | |
4500B |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Combinaisons bleues jetables, gamme 4500