Learn More
3M™ Combinaisons bleues jetables, gamme 4500
Click to view available options
Dimensions:
S
M
Grande taille
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 po
69 à 71 po
70 à 74 po
73 à 76 po
76 à 78 po
78 à 81 po
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
186 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Description
La combinaison CE simple catégorie 1 est conçue pour les travaux domestiques, les applications de nettoyage et de maintenance industrielles légères ou les environnements dans lesquels l’hygiène et la propreté sont essentielles.
- Excellente solution économique permettant à l’utilisateur de rester propre et au sec
- Adaptée pour les applications non dangereuses
- Protection légère et respirante
- Tissu en polypropylène 45 gsm robuste et durable
- Rabat tempête sur la fermeture éclair
- Élastique au niveau de la capuche, des chevilles, aux poignets et à la taille
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | Grande taille |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Hood Type | 2 panneaux |
Type de bouchon | Double rabat étanche |