Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrochlorure dihydraté d’agoniste lissé
Un activateur de lissé hautement puissant
91.02€ - 351.00€
Identifiants chimiques
CAS | 364590-63-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H28ClN3OS.2HCl.2H2O, C28H32Cl3N3O2S |
Synonyme | SAG1.3 HCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426549
|
Thermo Scientific Chemicals
J64726.M¬ |
1 mg | N/A | ||||||
15416549
|
Thermo Scientific Chemicals
J64726.#0 |
5 mg |
351.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
364590-63-6 | |
C28H28ClN3OS.2HCl.2H2O, C28H32Cl3N3O2S | |
SAG1.3 HCl |
Spécification
Jaune pâle | |
Un activateur de lissé hautement puissant | |
C28H28ClN3OS.2HCl.2H2O, C28H32Cl3N3O2S | |
SAG1.3 HCl | |
Dihydrochloride Dihydrate | |
IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-N-[4-(methylamino)cyclohexyl]-N-{[3-(pyridin-4-yl)phenyl]methyl}-1-benzothiophene-2-carboxamide hydrate dihydrochloride |
2°C à 8°C | |
364590-63-6 | |
599.00 | |
Sensible à la lumière et hygroscopique | |
Solide | |
O.Cl.Cl.CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1 | |
580.99 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Keep cold