Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrochlorure dihydraté d’agoniste lissé
Code produit. 15426549
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Un activateur de lissé hautement puissant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 364590-63-6
Formule moléculaire C28H28ClN3OS.2HCl.2H2O, C28H32Cl3N3O2S
Synonyme SAG1.3 HCl
Spécification
Quantité 1 mg
Description Jaune pâle
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un activateur de lissé hautement puissant
Poids de la formule 599.00
Sensibilité Sensible à la lumière et hygroscopique
Type de produit Dihydrochloride Dihydrate
Forme Solide
Clé InChI IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.Cl.Cl.CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Nom IUPAC 3-chloro-N-[4-(methylamino)cyclohexyl]-N-{[3-(pyridin-4-yl)phenyl]methyl}-1-benzothiophene-2-carboxamide hydrate dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 580.99