Learn More
Bel-Art™ Grattoirs lisses résistants aux produits chimiques
Grattoirs lisses et résistants aux produits chimiques, utiles pour éliminer les résidus des filtres, nettoyer les récipients, mélanger et distribuer les solides dans les liquides, étaler les pâtes sur de grandes surfaces
101.00€ - 191.00€
Spécification
Matériau | PEBD (qualité FDA) |
---|---|
Couleur | blanc |
À utiliser avec (application) | Raclage, étalement, agitation ou élimination des résidus |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10696731
|
Bel-Art™
F36831-0001 |
91 cm |
166.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10369740
|
Bel-Art™
F36830-0001 |
25 cm |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10359790
|
Bel-Art™
F36832-0001 |
183 cm |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PEBD souple approuvé par la FDA
- La lame biseautée de 9,5 mm s’affine jusqu’à atteindre le tranchant d’une lame de ciseau à son extrémité
- L’extrémité supérieure s’étend en une tige hexagonale de 35 mm de large
Spécification
PEBD (qualité FDA) | |
blanc | |
Raclage, étalement, agitation ou élimination des résidus |