Learn More
Bel-Art™ Grattoirs lisses résistants aux produits chimiques
Grattoirs lisses et résistants aux produits chimiques, utiles pour éliminer les résidus des filtres, nettoyer les récipients, mélanger et distribuer les solides dans les liquides, étaler les pâtes sur de grandes surfaces
Marque: Bel-Art™ F36830-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PEBD souple approuvé par la FDA
- La lame biseautée de 9,5 mm s’affine jusqu’à atteindre le tranchant d’une lame de ciseau à son extrémité
- L’extrémité supérieure s’étend en une tige hexagonale de 35 mm de large
Spécification
PEBD (qualité FDA) | |
Non | |
blanc | |
10 in | |
25 cm |
Non autoclavable | |
Non stérile | |
Raclage, étalement, agitation ou élimination des résidus | |
15,2 cm | |
12,7 cm |