Learn More
IBA Lifesciences Petit vecteur d’expression mammifère
Conçu pour l’expression de protéines pour les cellules HEK293E de mammifères (cellules MEXi 293 E). Le petit vecteur d’expression mammifère IBA GmbH™ est un petit vecteur d’expression transitoire spécialement développé pour une utilisation en association avec le système d’expression mammifère MEXi.
266.00€
Spécification
Système constitutif ou inductible | Constitutif |
---|---|
Marqueur génétique | Ampicilline |
Accélérateur | CMV |
Type de produit | Vector |
Agent de sélection (eucaryotique) | Geneticine™ (G-418) |
Code produit | Marque | Marqueur de protéine | Vecteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur de protéine | Vecteur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15603888
|
IBA Lifesciences
5-5214-001 |
Marqueur His Tag (6x), marqueur Strep-tag™II, 6x His-Tag | pDSG-IBA45 |
266.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15613888
|
IBA Lifesciences
5-5219-001 |
Marqueur Twin-Strep™-tag | pDSG-IBA102 |
266.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15623888
|
IBA Lifesciences
5-5220-001 |
Marqueur Twin-Strep™-tag | pDSG-IBA103 |
266.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15633888
|
IBA Lifesciences
5-5221-001 |
Marqueur Twin-Strep™-tag | pDSG-IBA104 |
266.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15643888
|
IBA Lifesciences
5-5222-001 |
Marqueur Twin-Strep™-tag | pDSG-IBA105 |
266.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15663878
|
IBA Lifesciences
5-5200-001 |
Non marqué | pDSG-IBAwt1 |
266.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15673878
|
IBA Lifesciences
5-5201-001 |
Non marqué | pDSG-IBAwt2 |
266.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15693878
|
IBA Lifesciences
5-5211-001 |
Marqueur His Tag (6x), marqueur Strep-tag™II, 6x His-Tag | pDSG-IBA43 |
266.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Vecteur accepteur StarGate™
- Conçu pour une expression transitoire stable et non réplicative de haut niveau dans la plupart des hôtes de mammifères contenant les éléments suivants :
- Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) pour une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères
- La réplication épisomique via l’origine de réplication du virus Epstein Barr (oriP) nécessite un antigène nucléaire exprimé par des chromosomes encodé par EBNA-1
- Résistance à l’ampicilline et origine de réplication de la ColE1 (pUC) pour la propagation chez l’E. coli
- Optimisé pour MEXi (système d’expression mammifère IBA)
Spécification
Constitutif | |
CMV | |
Geneticine™ (G-418) | |
Mammalian | |
250 ng/μL |
Ampicilline | |
Vector | |
Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme | |
Direct Cloning | |
5 μg |