Learn More
IBA Lifesciences Petit vecteur d’expression mammifère
Conçu pour l’expression de protéines pour les cellules HEK293E de mammifères (cellules MEXi 293 E). Le petit vecteur d’expression mammifère IBA GmbH™ est un petit vecteur d’expression transitoire spécialement développé pour une utilisation en association avec le système d’expression mammifère MEXi.
Marque: IBA Lifesciences 5-5211-001
Description
Vecteurs pDSG-IBA pour le système d’expression de cellules de mammifères MEXi- Petit vecteur d’expression transitoire spécialement mis au point pour une utilisation en association avec le système d’expression de cellules de mammifères MEXi.
- Conçu pour une expression transitoire stable et non réplicative de haut niveau dans la plupart des hôtes de mammifères contenant les éléments suivants :
- Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) pour une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères
- La réplication épisomique via l’origine de réplication du virus d’Epstein Barr (oriP) nécessite un antigène nucléaire exprimé par des chromosomes encodé par EBNA-1
- Résistance à l’ampicilline et origine de réplication de ColE1 (pUC) pour la propagation dans E. coli dans un nombre élevé de copies plasmidiques
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pDSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pDSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Constitutive | |
CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Mammalian | |
Direct Cloning | |
pENTRy-IBA51 Reverse Sequencing | |
pDSG-IBA43 |
Ampicilline | |
Vector | |
Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme | |
Marqueur His Tag (6x), marqueur Strep-tag™II, 6x His-Tag | |
250 ng/μl | |
5 μg | |
Vector for recombinant expression in mammalian cells |