Learn More
Epredia™ Plaque chauffante Slimline, 230 V
Optimisez votre flux de travail de montage de lames en laboratoire avec les plaques chauffantes SlimLine Epredia™.
1660.00€
Spécification
Nbre de positions | 28 (2 x 14) |
---|---|
Type | Plaque chauffante |
max. (métrique) | 75°C |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15533646
|
Epredia™
A84600030 |
240 V |
1660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Format compact
- Bouton marche/arrêt rétroéclairé situé à l’avant de l’instrument
- Surface de plaque chauffante noire mate pour une meilleure visibilité des sections
- Réglage de la chaleur fixe de 75°C
- Système de chauffage ultra-rapide
- Pieds antidérapants
- Revêtement antimicrobien
Spécification
28 (2 x 14) | |
Plaque chauffante | |
75°C |