Learn More
Epredia™ Plaque chauffante Slimline, 230 V
Optimisez votre flux de travail de montage de lames en laboratoire avec les plaques chauffantes SlimLine Epredia™.
Marque: Epredia™ A84600030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format compact
- Bouton marche/arrêt rétroéclairé situé à l’avant de l’instrument
- Surface de plaque chauffante noire mate pour une meilleure visibilité des sections
- Réglage de la chaleur fixe de 75°C
- Système de chauffage ultra-rapide
- Pieds antidérapants
- Revêtement antimicrobien
Spécification
Plaque chauffante | |
28 (2 x 14) | |
240 V | |
75°C |