Learn More
Sampling Systems™ Chambre d’échantillons à manchon
Connexion rapide à la même poignée pour permettre le prélèvement de différents volumes d’échantillons. Les chambres d’échantillons à manchon Sampling Systems™ sont idéales pour l’échantillonnage de grands volumes à de grandes profondeurs.
201.00€ - 250.00€
Spécification
Type de produit | Chambre à échantillons |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316L) |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de poudre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12947895
|
Sampling Systems™
1035T-200 |
200 mL |
250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15809211
|
Sampling Systems™
1035T-100 |
100 mL |
201.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15819211
|
Sampling Systems™
1035T-150 |
150 mL |
246.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Finition brillante
- Single Point (Point unique)
- Simplicité d’utilisation
Spécification
Chambre à échantillons | |
Acier inoxydable (316L) | |
Échantillonnage de poudre |