Learn More
Sampling Systems™ Chambre d’échantillons à manchon
Connexion rapide à la même poignée pour permettre le prélèvement de différents volumes d’échantillons. Les chambres d’échantillons à manchon Sampling Systems™ sont idéales pour l’échantillonnage de grands volumes à de grandes profondeurs.
Marque:  Sampling Systems™ 1035T-100
Code produit. 15809211
  • 201.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Finition brillante
  • Single Point (Point unique)
  • Simplicité d’utilisation
Spécification
Spécification
Chambre à échantillons
Acier inoxydable (316L)
100 mL
Échantillonnage de poudre