Learn More
SLC20A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène SLC20A1
Concentration 0.61 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16870134
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12423-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16860134
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12423-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Retrovirus receptors allow infection of human and murine cells by various retroviruses. The receptors that have been identified at the molecular level include CD4 for human immunodeficiency virus, Rec1 for murine ecotropic virus, and GLVR1 for gibbon ape leukemia virus. These 3 proteins show no homology to one another at the DNA or protein level. GLVR1 is a sodium-dependent phosphate symporter.
Spécification
Spécification
SLC20A1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q61609, Q8WUM9, Q9JJP0
20515, 6574, 81826
SLC20A1 Fusion Protein Ag3084
Primary
-20°C
SLC20A1
0.61 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Glvr 1, GLVR1, Phosphate transporter 1, PiT 1, PIT1, SLC20A1
SLC20A1
IgG
Antigen Affinity Chromatography