Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
93.15€ - 117.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
Largeur (métrique) | 139 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12416980
|
Tenak™
TE29100 |
420 x 139 x 170 mm |
93.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12436980
|
Tenak™
TE29108 |
420 x 139 x 280 mm |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12446980
|
Tenak™
TE29120 |
560 x 139 x 170 mm |
97.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12486980
|
Tenak™
TE29136 |
560 x 139 x 385 mm |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Single trays are a drawer including a lid with a handle on the front and it will fit into any freezer
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
Spécification
Acier inoxydable | |
Congélateurs armoires | |
139 mm |