Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
Marque: Tenak™ TE29108
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les plateaux simples sont un tiroir qui comprend un couvercle avec une poignée sur le devant et s’adaptent à n’importe quel congélateur
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Acier inoxydable | |
Congélateurs armoires | |
420 x 139 x 280 mm | |
139 mm |