Learn More
Socorex™ Module volumétrique monocanal pour micropipettes Acura™
Augmentez la polyvalence de votre module de commande pour micropipettes électroniques Acura™ et économisez les coûts en l'accessoirisant avec l'un des 27 modules volumétriques disponibles. Le module volumétrique pour micropipettes monocanal Socorex™ Acura™ est un choix excellent et facilement montable/amovible pour vos besoins de micropipetage monocanal.
72.55€ - 89.00€
Spécification
Nombre de canaux | 1 |
---|---|
Gamme de produits | Acura™ |
Type | Module volumétrique de pipette électronique |
À utiliser avec (équipement) | Acura™ Electro 926 Micropipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11743276
|
Socorex™
800.0010 |
0,5 à 10 μl |
89.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11773276
|
Socorex™
800.1000 |
50 à 1000 μl |
72.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11753276
|
Socorex™
800.0050 |
2,5 à 50 μl |
72.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11763276
|
Socorex™
800.0200 |
10 à 200 μl |
72.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Un des 27 ensembles volumétriques disponibles.
- Augmentez la polyvalence et économisez les coûts.
- Démontage et remontage sans outils.
- Les spécificités d'étalonnage des modules supplémentaires - définies par le CQ d'usine ou par le propriétaire de pipettes - sont conservées dans la mémoire de l'instrument.
Spécification
1 | |
Acura™ | |
Module volumétrique de pipette électronique | |
Acura™ Electro 926 Micropipette |