Learn More
Socorex™ Module volumétrique monocanal pour micropipettes Acura™
Augmentez la polyvalence de votre module de commande pour micropipettes électroniques Acura™ et économisez les coûts en l'accessoirisant avec l'un des 27 modules volumétriques disponibles. Le module volumétrique pour micropipettes monocanal Socorex™ Acura™ est un choix excellent et facilement montable/amovible pour vos besoins de micropipetage monocanal.
Marque: Socorex™ 800.0050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un des 27 ensembles volumétriques disponibles.
- Augmentez la polyvalence et économisez les coûts.
- Démontage et remontage sans outils.
- Les spécificités d'étalonnage des modules supplémentaires - définies par le CQ d'usine ou par le propriétaire de pipettes - sont conservées dans la mémoire de l'instrument.
Spécification
Micropipette Acura™ Electro™ 926 | |
Acura™ | |
2,5 à 50 μl | |
1 de chaque |
1 | |
Module volumétrique de pipette électronique | |
Acura™ Electro 926 Micropipette |