Learn More
Fil d’argent, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Forme : env. 0,51 g/m
94.17€ - 1040.18€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-22-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Ag |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.87 |
Numéro MDL | MFCD00003397 |
Clé InChI | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber |
CID PubChem | 23954 |
ChEBI | CHEBI:9141 |
Nom IUPAC | argent |
SMILES | [Ag] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011468.G5 |
5 m |
94.17€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011468.G9 |
25 m |
346.73€
25m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011468.H4 |
100 m |
1040.18€
100m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-22-4 | |
107.87 | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
23954 | |
argent |
Ag | |
MFCD00003397 | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
CHEBI:9141 | |
[Ag] |
Spécification
Silver | |
7440-22-4 | |
99.9985% (Metals basis) | |
MFCD00003397 | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
argent | |
23954 | |
Characteristic |
Argent | |
Silver-colored wire | |
Ag | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
[Ag] | |
107.87 | |
CHEBI:9141 | |
Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-131-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante