Learn More
Fil d’argent, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
5 m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silver |
Couleur | Argent |
Aspect | Silver-colored wire |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9985% (Metals basis) |
Quantité | 100 m |
Odeur | Characteristic |
Forme | Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre |
Nom du produit
Fil d’argent, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu