Learn More
Sulfate d’argent, puriss., Honeywell Fluka™
Puriss., ≥ 99 %
165.13€ - 2268.70€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-26-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Ag2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 311.792 |
Numéro MDL | MFCD00003407 |
Clé InChI | YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt |
CID PubChem | 159865 |
Nom IUPAC | sulfate de diargent |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15600960
|
Honeywell-Fluka
10229-25G |
25 g | |||||||
15690950
|
Honeywell-Fluka
10229-100G |
100 g | |||||||
15610960
|
Honeywell-Fluka
10229-500G |
500 g |
2268.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10294-26-5 | |
311.792 | |
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L | |
159865 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+] |
Ag2O4S | |
MFCD00003407 | |
silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt | |
sulfate de diargent |
Spécification
Silver Sulfate | |
Ag2O4S | |
MFCD00003407 | |
silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+] | |
311.792 | |
311.8g/mol | |
puriss. |
10294-26-5 | |
Ag2SO4 | |
3077 | |
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de diargent | |
159865 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338 + P310
H318-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 233-653-7