Learn More
Sulfate d’argent, puriss., Honeywell Fluka™
Code produit. 15600960
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Puriss., ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-26-5
Formule moléculaire Ag2H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 313.81
Numéro MDL MFCD00003407
Clé InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
CID PubChem 159865
Nom IUPAC sulfate de diargent
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Sulfate
Quantité 25 g
Formule linéaire Ag2SO4
Numéro UN 3077
Poids de la formule 311.8g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss.