Learn More
Acétate d’argent, purum p.a., ≥ 99,0 % (T), Honeywell™
Purum p.a., ≥ 99,0% (T)
98.96€ - 397.90€
Identifiants chimiques
CAS | 563-63-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3AgO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.912 |
Numéro MDL | MFCD00012446 |
Clé InChI | CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac |
CID PubChem | 11246 |
Nom IUPAC | acétate d’argent |
SMILES | CC(=O)[O-].[Ag+] |
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
563-63-3 | |
166.912 | |
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M | |
11246 | |
CC(=O)[O-].[Ag+] |
C2H3AgO2 | |
MFCD00012446 | |
silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac | |
acétate d’argent |
Spécification
Silver acetate | |
C2H3AgO2 | |
MFCD00012446 | |
3595636 | |
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M | |
acétate d’argent | |
11246 | |
≥99.0% (T) |
563-63-3 | |
CH3COOAg | |
UN3077 | |
silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac | |
CC(=O)[O-].[Ag+] | |
166.912 | |
166.91g/mol |
Sécurité et traitement
P261-P273-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : 9 / PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 209-254-9