Learn More
Acétate d’argent, purum p.a., ≥ 99,0 % (T), Honeywell™
Code produit. 15657340
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Purum p.a., ≥ 99,0% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-63-3
Formule moléculaire C2H3AgO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.912
Numéro MDL MFCD00012446
Clé InChI CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
CID PubChem 11246
Nom IUPAC acétate d’argent
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver acetate
Quantité 10 g
Formule linéaire CH3COOAg
Numéro UN UN3077
Beilstein 3595636
Poids de la formule 166.91g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)