Learn More
Iodure de silicium(IV), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité.
39.28€ - 420.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13465-84-4 |
---|---|
Formule moléculaire | I4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 535.70 |
Numéro MDL | MFCD00054041 |
Clé InChI | CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g |
CID PubChem | 83498 |
Nom IUPAC | Tétraiodosilane |
SMILES | I[Si](I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087303.03 |
1 g | |||||||
11354969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087303.06 |
5 g |
142.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087303.14 |
25 g |
420.00€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Silicon(IV) iodide is used as a precursor to prepare silicon amides. It finds application in the manufacture and etching of silicon in microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13465-84-4 | |
535.70 | |
CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N | |
83498 | |
I[Si](I)(I)I |
I4Si | |
MFCD00054041 | |
silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g | |
Tétraiodosilane |
Spécification
Silicon(IV) iodide | |
Blanc | |
99% (metals basis) | |
MFCD00054041 | |
CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N | |
Tétraiodosilane | |
83498 |
13465-84-4 | |
Cristaux, conditionnés sous argon | |
I4Si | |
silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g | |
I[Si](I)(I)I | |
535.70 | |
535.7 |
Sécurité et traitement
H300-H314-H318: Fatal if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-706-2
RUO – Research Use Only