Learn More
Iodure de silicium(IV), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344969
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-84-4
Formule moléculaire I4Si
Poids moléculaire (g/mol) 535.70
Numéro MDL MFCD00054041
Clé InChI CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
CID PubChem 83498
Nom IUPAC tetraiodosilane
SMILES I[Si](I)(I)I
Spécification
Point d’ébullition 290°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) iodide
Point de fusion 120°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux, conditionnés sous argon
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 535.7
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Densité 4.198