Learn More
Bromure de silicium(IV), Thermo Scientific Chemicals
121.00€ - 452.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-66-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Br4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 347.701 |
Numéro MDL | MFCD00049530 |
Clé InChI | AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon iv bromide, silicon tetrabromide, silane, tetrabromo, sibr4, unii-8gac9ywl42, 8gac9ywl42, silicon bromide, acmc-20ajqj |
CID PubChem | 82247 |
Nom IUPAC | tétrabromosilane |
SMILES | [Si](Br)(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014029.09 |
10 g |
121.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014029.18 |
50 g |
452.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silicon(IV) bromide is used to grow thin films of silicon by the chemical vapor deposition method. It is also used for ceramics, sealants and the production of many cutting tools.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-66-4 | |
347.701 | |
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N | |
82247 | |
[Si](Br)(Br)(Br)Br |
Br4Si | |
MFCD00049530 | |
silicon iv bromide, silicon tetrabromide, silane, tetrabromo, sibr4, unii-8gac9ywl42, 8gac9ywl42, silicon bromide, acmc-20ajqj | |
tétrabromosilane |
Spécification
154°C | |
5°C | |
Incolore à jaune | |
Br4Si | |
UN3264 | |
silicon iv bromide, silicon tetrabromide, silane, tetrabromo, sibr4, unii-8gac9ywl42, 8gac9ywl42, silicon bromide, acmc-20ajqj | |
[Si](Br)(Br)(Br)Br | |
347.701 | |
347.72 | |
Moisture sensitive |
Silicon(IV) bromide | |
7789-66-4 | |
Liquide | |
MFCD00049530 | |
14,8499 | |
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N | |
tétrabromosilane | |
82247 | |
Stench | |
2.800 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INANORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-182-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only