Learn More
Bromure de silicium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Silicon(IV) bromide is used to grow thin films of silicon by the chemical vapor deposition method. It is also used for ceramics, sealants and the production of many cutting tools.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 154°C |
Nom chimique ou matériau | Silicon(IV) bromide |
Point de fusion | 5°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN3264 |
Merck Index | 14,8499 |
Poids de la formule | 347.72 |
Odeur | Stench |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silicon(IV) bromide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Silicon(IV) bromide