Learn More
Oxyde de silicium(II), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
194.00€ - 712.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10097-28-6 |
---|---|
Formule moléculaire | OSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 44.084 |
Numéro MDL | MFCD00151536 |
Clé InChI | LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene |
CID PubChem | 66241 |
ChEBI | CHEBI:30588 |
Nom IUPAC | Oxoniumylidynesilanide |
SMILES | [O+]#[Si-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041710.22 |
100 g |
194.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041710.36 |
500 g |
712.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10097-28-6 | |
44.084 | |
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N | |
66241 | |
Oxoniumylidynesilanide |
OSi | |
MFCD00151536 | |
silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene | |
CHEBI:30588 | |
[O+]#[Si-] |
Spécification
1880°C | |
>1702°C | |
Pièces de 3 à 6 mm | |
MFCD00151536 | |
LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N | |
Oxoniumylidynesilanide | |
66241 | |
44.09 | |
Flacon en plastique | |
2.13 |
Silicon(II) oxide | |
10097-28-6 | |
OSi | |
silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene | |
[O+]#[Si-] | |
44.084 | |
CHEBI:30588 | |
99.9% | |
2.13 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-232-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only