Learn More
Oxyde de silicium(II), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308858
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10097-28-6
Formule moléculaire OSi
Poids moléculaire (g/mol) 44.084
Numéro MDL MFCD00151536
Clé InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
CID PubChem 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nom IUPAC Oxoniumylidynesilanide
SMILES [O+]#[Si-]
Spécification
Point d’ébullition 1880°C
Nom chimique ou matériau Silicon(II) oxide
Point de fusion >1702°C
Forme physique Pièces de 3 à 6 mm
Quantité 100 g
Poids de la formule 44.09
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.13
Densité 2.13