Learn More
Dioxyde de silicium, calciné, brut, Honeywell Fluka™
pour le nettoyage des creusets en platine, calciné, brut
80.34€ - 391.80€
Identifiants chimiques
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.08 |
Numéro MDL | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nom IUPAC | silanedione |
SMILES | O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15671680
|
Honeywell-Fluka
18648-2.5KG |
2.5 kg |
80.34€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15691680
|
Honeywell-Fluka
18648-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg |
391.80€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15681680
|
Honeywell-Fluka
18648-50KG |
50 kg |
203.05€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
silanedione |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spécification
Silicon Dioxide | |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 |
14808-60-7 | |
SiO2 | |
NONH for all modes of transport | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
silanedione | |
24261 | |
60.08g/mol |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-878-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VV7330000