Learn More
Dioxyde de silicium, calciné, brut, Honeywell Fluka™
Code produit. 15681680
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
pour le nettoyage des creusets en platine, calciné, brut
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon Dioxide
Quantité 50 kg
Formule linéaire SiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 60.08g/mol