Learn More
Poudre de carbure de silicium, grossier, grains de 46, Thermo Scientific Chemicals
52.50€ - 546.00€
Identifiants chimiques
CAS | 409-21-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.10 |
Numéro MDL | MFCD00049531 |
Clé InChI | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide |
CID PubChem | 9863 |
ChEBI | CHEBI:29390 |
SMILES | [C-]#[Si+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11491788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14470.36 |
500 g |
52.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11401798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14470.0E |
2500 g |
196.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14470.0C |
10,000 g |
546.00€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silicon carbide is used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely used in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe carbure de silicium est utilisé dans les abrasifs, le polissage et le broyage. Il est largement utilisé dans les applications requérant une haute endurance, telles que les freins automobiles, les embrayages de voiture et les plaques en céramique des gilets pare-balles. Les applications électroniques du carbure de silicium concernent le domaine des diodes électroluminescentes et des capteurs. Il est utilisé pour la production de plants de maïs transgénique fertiles. En tant que composé, il joue un rôle important dans le comportement de guérison des fissures.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium fondu, l’hydroxyde de potassium et dans le fer fondu.
Remarques
Maintenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
409-21-2 | |
40.10 | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
9863 | |
[C-]#[Si+] |
CSi | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
CHEBI:29390 |
Spécification
Silicon carbide powder | |
409-21-2 | |
MFCD00049531 | |
Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron. | |
[C-]#[Si+] | |
40.10 | |
CHEBI:29390 | |
Odorless |
coarse, 46 grit | |
CSi | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynesilylium | |
9863 | |
40.1 | |
3.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H315-H319-H335
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P281-P305+P351+P338-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only