Learn More
Poudre de carbure de silicium, grossier, grains de 46, Thermo Scientific Chemicals
Description
Silicon carbide is used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely used in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le carbure de silicium est utilisé dans les abrasifs, le polissage et le broyage. Il est largement utilisé dans les applications requérant une haute endurance, telles que les freins automobiles, les embrayages de voiture et les plaques en céramique des gilets pare-balles. Les applications électroniques du carbure de silicium concernent le domaine des diodes électroluminescentes et des capteurs. Il est utilisé pour la production de plants de maïs transgénique fertiles. En tant que composé, il joue un rôle important dans le comportement de guérison des fissures.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium fondu, l’hydroxyde de potassium et dans le fer fondu.
Remarques
Maintenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silicon carbide powder |
Note relative au nom | coarse, 46 grit |
Quantité | 10,000 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron. |
Nom IUPAC | méthanidylidynesilanylium |
Poids de la formule | 40.1 |
Odeur | Odorless |
Densité | 3.16 |
RUO – Research Use Only