Learn More
Macherey-Nagel™ Silice N
75.40€ - 331.00€
Spécification
Granulométrie | 2 à 20 μm |
---|---|
Type | Silice N |
Matériau | Silice |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10266811
|
Macherey-Nagel™
816330.5 |
5 kg |
331.00€
5kg |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10124811
|
Macherey-Nagel™
816330.1 |
1 kg |
75.40€
1kg |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Adsorbant CCM• Gel de silice
• Silice N
• 1kg
Spécification
2 à 20 μm | |
Silice N | |
Silice |