Learn More
Macherey-Nagel™ Silice N
Marque:  Macherey-Nagel™ 816330.5
Code produit. 10266811
  • 350.00€ / 5kg
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Adsorbant CCM
• Gel de silice
• Silice N
• 1kg
Spécification
Spécification
2 à 20 μm
5 kg
Silice N
Silice