Learn More
Macherey-Nagel™ Silice N
Marque:  Macherey-Nagel™ 816330.1
Code produit. 10124811
  • 75.40€ / 1kg
Expédition estimée: 23-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Adsorbant CCM
• Gel de silice
• Silice N
• 1kg
Spécification
Spécification
2 à 20 μm
1 kg
Silice N
Silice