Learn More
Gel de silice, sphérique, 100A, Alfa Aesar™
Produit utile pour la chromatographie sur colonne.
218.00€ - 794.00€
Identifiants chimiques
CAS | 63231-67-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.098 |
Numéro MDL | MFCD00011232 |
Clé InChI | IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid |
CID PubChem | 14768 |
Nom IUPAC | dihydroxy(oxo)silane |
SMILES | O[Si](=O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
63231-67-4 | |
78.098 | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
14768 | |
O[Si](=O)O |
H2O3Si | |
MFCD00011232 | |
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid | |
dihydroxy(oxo)silane |
Spécification
Silica gel | |
H2O3Si | |
metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid | |
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N | |
dihydroxy(oxo)silane | |
14768 |
63231-67-4 | |
MFCD00011232 | |
Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. | |
O[Si](=O)O | |
78.098 | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante