Learn More
Gel de silice, sphérique, 100A, Alfa Aesar™
Code produit. 11335198
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Produit utile pour la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-67-4
Formule moléculaire H2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 78.098
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
CID PubChem 14768
Nom IUPAC dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.