Learn More
Sachets de séchage en gel de silice Rubin, Honeywell™ Fluka™
Avec fonction d’indication, 1/3 TE, sachet avec ∼10 g, cristallin
52.95€ - 238.67€
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Silica gel Rubin drying bags |
---|---|
CAS | 112926-00-8 |
Matériau | Silica Gel |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15667160
|
Honeywell-Fluka
80148-250G |
250 g | Boîte métallique | ||||||
15696910
|
Honeywell-Fluka
72811-250G |
250 g | Sachet en papier / poly | ||||||
15657160
|
Honeywell-Fluka
80148-1KG |
1 kg | Boîte métallique |
238.67€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15686910
|
Honeywell-Fluka
72811-1KG |
1 kg | Flacon poly |
215.06€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Especificaciones
Silica gel Rubin drying bags | |
112926-00-8 | |
Silica Gel | |
NONH for all modes of transport |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-545-4