Learn More
Sachets de séchage Rubin en gel de silice, Honeywell Fluka™
Avec fonction d’indication, 1/6 TE, sachet avec ∼5 g, microbilles
Brand: Honeywell-Fluka 72811-1KG
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Silica gel Rubin drying bags | |
Rouge | |
9 | |
2g/cm3 | |
1 kg | |
Flacon poly |
2230°C | |
1600°C | |
112926-00-8 | |
Silica Gel | |
NONH for all modes of transport | |
Slightly soluble in water |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction