Learn More
Agent de séchage PS en gel de silice, Honeywell™ Fluka™
Avec indicateur
91.25€ - 383.95€
Identifiants chimiques
CAS | 112926-00-8 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.083 |
Numéro MDL | MFCD00011232 |
Clé InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nom IUPAC | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15627080
|
Honeywell-Fluka
78307-250G |
250 g | Flacon poly | N/A | |||||
15617080
|
Honeywell-Fluka
78307-1KG |
1 kg | Flacon poly |
383.95€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
112926-00-8 | |
60.083 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232 | |
24261 | |
dioxosilane |
Spécification
Silica gel PS drying agent | |
Silica Gel | |
MFCD00011232 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.08g/mol |
112926-00-8 | |
O2Si | |
NONH for all modes of transport | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 |