Learn More
Agent de séchage PS en gel de silice, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15627080
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Avec indicateur
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112926-00-8
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.083
Numéro MDL MFCD00011232
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel PS drying agent
Matériau Silica Gel
Quantité 250 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Conditionnement Flacon poly
Poids de la formule 60.08g/mol